安全性情報
8.20670
Sigma-Aldrich
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate
for synthesis
別名:
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6AsNaO2 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
214.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
204-708-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
60 °C
溶解性
2000 g/L
かさ密度
870 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[As](=O)([O-])(C)C.[Na+]
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物