Merck
205541
Millipore
Cacodylic Acid, Sodium Salt, Trihydrate
Electron microscopy grade. A carcinogen that also acts as a nephrotoxin. Major metabolite of inorganic arsenics.
別名:
Cacodylic Acid, Sodium Salt, Trihydrate, Sodium Dimethyl Arsenate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6AsO2 · Na · 3H2O
CAS番号:
分子量:
214.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 1604
アッセイ
≥98% (titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white
pKa (20 °C)
6.27
溶解性
water: 200 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[As](=O)([O-])(C)C.[Na+]
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
詳細
Electron microscopy grade. A carcinogen and a nephrotoxin. Major metabolite of inorganic arsenics.
Electron microscopy grade. A carcinogen that also acts as a nephrotoxin. Major metabolite of inorganic arsenics.
警告
Toxicity: Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (G)
その他情報
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Yamamoto, S., et al. 1995. Cancer Res. 55, 1271.
Murai, T., et al. 1993. Toxicol. Lett. 66, 53.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205541-GM:
205541-100GM:
試験成績書(COA)