Key Documents
8.20649
Sigma-Aldrich
Hippuric acid
for synthesis
別名:
Hippuric acid, Benzamidoacetic acid, Benzoylglycine, Benzoylaminoacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO3
CAS番号:
分子量:
179.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
207-806-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.5% (acidimetric)
形状
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
188-190 °C
溶解性
3.26 g/L
かさ密度
630 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
InChI Key
QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.5 %
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 190 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3