安全性情報
8.20643
Sigma-Aldrich
1-Hexyne
for synthesis
別名:
1-Hexyne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10
CAS番号:
分子量:
82.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
EC Index Number:
211-736-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
3535 kPa
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
263 °C
bp
71-72 °C/1013 hPa
mp
-132 °C
転移温度
flash point -20 °C
溶解性
0.36 g/L (experimental)
密度
0.72 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
InChI Key
CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.715 - 0.720
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体