Merck
820456
Sigma-Aldrich
Probumin®ウシ血清アルブミン診断グレード
≥98%, USA origin, Tested for IgG, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141801
製品名
Probumin®ウシ血清アルブミン診断グレード, lyophilized powder, pkg of 5 kg
アッセイ
≥98% (purity)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
シェルフライフ
48 mo.
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pkg of 5 kg
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
テクニック
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
不純物
Tested for IgG
損失
≤5%
pH
6.8-7.2
微量陰イオン
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
微量陽イオン
Na: 0-15.0 mg/g
その他の活性
Bluetongue, none detected
Tested for Protease
Tested for protease
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
820456:
試験成績書(COA)