Merck
820463
Sigma-Aldrich
Probumin®ウシ血清アルブミン診断グレード
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for protease, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41141801
製品名
Probumin®ウシ血清アルブミン診断グレード, solution (30%), pkg of 1 L
グレード
special quality (reovirus, rabies, bov adenovirus, bov parvovirus, bov RSV: none detected)
品質水準
アッセイ
29-31 g/dL protein basis (biuret)
フォーム
solution (30%)
シェルフライフ
48 mo.
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pkg of 1 L
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
濃度
29-31 g/dL protein (biuret)
テクニック
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
不純物
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
その他の活性
Bluetongue, none detected
Tested for Protease
Tested for protease
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
microbial content by USP tested
preservative, free
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
82046PROC:
82046-BULK:
82046-BULKBRD:
820463:
82046:
82046-M:
820462:
82046-PH:
820464:
試験成績書(COA)