安全性情報
8.20386
Sigma-Aldrich
Dibutyltin diacetate
for synthesis
別名:
Dibutyltin diacetate, Diacetoxydibutylstannane, Diacetoxydibutyltin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)2Sn(OOCCH3)2
CAS番号:
分子量:
351.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
213-928-8
蒸気圧
1.7 hPa ( 25 °C)
品質水準
自己発火温度
>200 °C
有効性
900-1235 mg/kg LD50, oral (Rat)
2320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
142-145 °C/13 hPa
mp
12 °C
転移温度
flash point 143 °C
溶解性
0.006 g/L
密度
1.30 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.2C2H3O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;
InChI Key
QFRLGSUYBLMJKF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex Sn): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.300 - 1.310
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
ターゲットの組織
thymus gland
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体