About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3N2NaO3
CAS番号:
分子量:
150.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
224-507-3
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[N-]1C(=O)NC(=O)CC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3.Na/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2;/h1H2,(H2,5,6,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
MHQHHBYRYFICDV-UHFFFAOYSA-M
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3