安全性情報
B5934
Supelco
バルビタールバッファー
別名:
バルビタールバッファー, バルビタールナトリウムバッファー溶液, バルビタールバッファー溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NA.32
詳細
When reconstituted to 1 liter each vial produces a 1× running buffer containing 60 mM sodium barbital, pH 8.6.
形状
powder
drug control
Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
関連するカテゴリー
アプリケーション
バルビタールバッファーは下記に使用されています:
  • 1%アガロースゲルをキャストし、アガロースゲル電気泳動を行うため
  • リポタンパク質-X(Lp-X)の電気泳動およびリポタンパク質の分離を行うため
  • リポタンパク質分析のための電気泳動を行うため
生物化学的/生理学的作用
アガロースゲルまたは酢酸セルロース上でのタンパク質の免疫電気泳動や免疫拡散に最も一般的に使用されるバッファーです。血清タンパク質、リポタンパク質、およびアイソザイムの分離にも使用されます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nervous system, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B5934-1VL-KC:
B5934-VAR:
B5934-1VL:
B5934-12VL:
B5934PROC:
B5934-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Marcelo J A Amar et al.
Pharmacology research & perspectives, 8(1), e00554-e00554 (2020-01-02)
Familial lecithin:cholesterol acyltransferase (LCAT) deficiency (FLD) is a rare genetic disease characterized by low HDL-C levels, low plasma cholesterol esterification, and the formation of Lipoprotein-X (Lp-X), an abnormal cholesterol-rich lipoprotein particle. LCAT deficiency causes corneal opacities, normochromic normocytic anemia, and