製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
薬剤管理
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
189-191 °C
溶解性
alcohol: soluble 1 gm in 14 ml
chloroform: soluble 1 gm in 75 ml
diethyl ether: soluble 1 gm in 35 ml
water: soluble 1 gm in 13 ml (boiling)
water: soluble 1 gm in 130 ml
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
nitrobenzene: soluble
petroleum ether: soluble
pyridine: soluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES記法
CCC1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
InChI Key
FTOAOBMCPZCFFF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
31995-BULK:
31995-100G:
31995-500G:
31995-VAR:
31995-25G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)