主要文書
8.20078
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt
for synthesis
別名:
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt, 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8NNaO7S2
CAS番号:
分子量:
341.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
226-736-4
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
>400 °C
mp
>380 °C
かさ密度
550 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(c(c1)N)c(cc(c2)[S](=O)(=O)O)[O-]
InChI
1S/C10H9NO7S2.Na/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChI Key
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): 8.0 - 12.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1