Merck
212814
Sigma-Aldrich
1-ナフトール-3,6-ジスルホン酸 二ナトリウム塩 水和物
technical grade
別名:
4-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC10H5(SO3Na)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
348.26 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
不純物
10% sodium chloride
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O7S2.2Na.H2O/c11-10-5-8(19(15,16)17)4-6-3-7(18(12,13)14)1-2-9(6)10;;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
BJNIHPYLVMUUPO-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
212814-VAR:
212814-50G:
212814-BULK:
212814-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mirabelle Prémont-Schwarz et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(16), 4594-4603 (2013-01-12)
The 1-naphthol molecule has been the subject of intense research activity for the past 60 years due to its complex behavior as a photoacid upon optical excitation. We have utilized femtosecond mid-infrared spectroscopy and time-resolved fluorescence spectroscopy to investigate the
A Facile Synthesis of Novel 1-(2, 4-Diaminephenoxy)-3, 6-naphthalenedisulfonic Acid.
DU W-S, et al.
Fine Chemicals / ????, 2(2011), 023-023 (2011)