About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
13111021
EC Index Number:
500-038-2
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
420 °C
有効性
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
55-58 °C
転移温度
flash point 270 °C
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400‑500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Polyethylene glycol 3000 can be used as:
- A surface-modification agent in the synthesis of monodispersed magnetite colloidal magnetic nanoparticles.
- A precipitating agent in the crystallization of oligoxyloglucan reducing-end specific cellobiohydrolase (OXG-RCBH) by the hanging-drop vapor diffusion method.
- A solvent and phase-transfer catalyst (PTC) in the application of aqueous biphasic reactive extraction.
- An additive in the preparation of polysulfone membrane to study the porometry.
アナリシスノート
Hydroxyl value: 34 - 42
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Average molecular mass: 2700 - 3300
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Average molecular mass: 2700 - 3300
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polyethylene glycol and solutions of polyethylene glycol as green reaction media
Chen Ji, et al.
Green Chemistry, 7(2) (2005)