Merck
1.09727
Supelco
ポリエチレングリコール
4000, for gas chromatography
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
13111021
EC Index Number:
500-038-2
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
>320 °C (DIN 51794)
有効性
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
53-58 °C
転移温度
flash point 270 °C
溶解性
500 g/L
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400‑500 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: 9727-2; 9727
アナリシスノート
Thermogravimetry (thermogravimetric): 2 % lost of weight between 320-390°C
McReynolds constant (Benzene): Mc-Renolds-Konstante: ca. 320
McReynolds constant (Butanol): Mc-Renolds-Konstante 1-Butanol: ca.550
McReynolds constant (Nitropropane): Mc-Renolds-Konstante: ca. 570
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup