Merck
Y0000845
アトロピン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
endo-(±)-α-(ヒドロキシメチル)ベンゼン酢酸 8-メチル-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-3-イルエステル, トロピントロパ酸エステル, ヒヨスシアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23NO3
CAS番号:
分子量:
289.37
Beilstein:
91260
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
atropine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16?
InChI Key
RKUNBYITZUJHSG-SPUOUPEWSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Atropine for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
中枢および末梢のアセチルコリンレセプタ-に対する非選択的な競合性アンタゴニストです。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0000845-0.25MG:
Y0000845-1EA:
Y0000845:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joanna Kur et al.
The Journal of physiology, 592(3), 491-504 (2013-11-28)
Purinergic control of vascular tone in the CNS has been largely unexplored. This study examines the contribution of endogenous extracellular ATP, acting on vascular smooth muscle cells, in controlling vascular tone in the in vivo rat retina. Retinal vessels were
Michela Faggioni et al.
Circulation research, 112(4), 689-697 (2013-01-09)
Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT) is caused by mutations in cardiac ryanodine receptor (RyR2) or calsequestrin (Casq2) genes. Sinoatrial node dysfunction associated with CPVT may increase the risk for ventricular arrhythmia (VA). To test the hypothesis that CPVT is suppressed
Yossi Rosman et al.
Annals of internal medicine, 160(9), 644-648 (2014-05-07)
On the night of 21 August 2013, sarin was dispersed in the eastern outskirts of Damascus, killing 1400 civilians and severely affecting thousands more. This article aims to delineate the clinical presentation and management of a mass casualty event caused
Ariane Rossi et al.
Anesthesia and analgesia, 119(4), 947-955 (2014-08-05)
Cerebral cholinergic transmission plays a key role in cognitive function, and anticholinergic drugs administered during the perioperative phase are a hypothetical cause of postoperative cognitive dysfunction (POCD). We hypothesized that a perioperative increase in serum anticholinergic activity (SAA) is associated
D Poldermans et al.
European heart journal, 18 Suppl D, D86-D96 (1997-06-01)
Cardiac events in the peri-operative phase and late after non-cardiac vascular surgery are a major cause of morbidity and mortality. Numerous tests and diagnostic strategies--usually consisting of a combination of analysis of clinical risk factors and additional non-exercise dependent stress