主要文書
8.18253
Sigma-Aldrich
Trimethyl 1,2,3-propanetricarboxylate
for synthesis
別名:
Trimethyl 1,2,3-propanetricarboxylate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid trimethyl ester, Tricarballylic acid trimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OOCCH2CH(COOCH3)CH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
218.20
UNSPSCコード:
12352108
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
130-135 °C/13 hPa
密度
1.18 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H14O6/c1-13-7(10)4-6(9(12)15-3)5-8(11)14-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
IXINWTSBOAMACD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.182 - 1.184
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3