主要文書
8.17500
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate
special quality
別名:
Sodium butyrate, Butyric acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NaO2
CAS番号:
分子量:
110.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-857-6
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
244 °C
密度
1.324 g/cm3 at 30 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.5 %
Identity (IR): passes test
Appearance (white powder): passes test
Free acid/base: ≤ 2.0 ml
Heavy metals (Pb): ≤ 0.0005 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1