主要文書
8.16021
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Tyrosine
for synthesis
別名:
(S)-(-)-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO3
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-460-4
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
有効性
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (0.1 g/L in H2O)
mp
297-298 °C (decomposition)
溶解性
0.38 g/L
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in HCl 1mol/l): -12.5 - -11.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1