Merck
8.15100
Sigma-Aldrich
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
for synthesis
別名:
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10N2S
CAS番号:
分子量:
142.22
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
255-143-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
liquid
bp
105 °C/18.7 hPa
密度
1.071 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H10N2S/c1-3-5-7-8-6(4-2)9-5/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
BXVZVOBTUSLCIO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.073
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3