安全性情報
790535P
Avanti
14:0 PE-DTPA
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (ammonium salt), powder
別名:
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid; DMPE-DTPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H102N9O17P
CAS番号:
分子量:
1096.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (790535P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 790535P
アプリケーション
advanced drug delivery
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
14:0 PE-DTPA is a lanthanide ion (Ln3+) chelating phospholipid conjugate.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790535P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
790535P-5MG:
790535P-VAR:
790535P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabrication procedures and birefringence measurements for designing magnetically responsive lanthanide ion chelating phospholipid assemblies
Isabettini S, et al.
Journal of Visualized Experiments, e56812-e56812 (2018)