Merck
530654
Sigma-Aldrich
5-Methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2S3
CAS番号:
分子量:
164.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
138-141 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CSc1nnc(S)s1
InChI
1S/C3H4N2S3/c1-7-3-5-4-2(6)8-3/h1H3,(H,4,6)
InChI Key
CFWGYKRJMYXYND-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
530654-VAR:
530654-5G:
530654-BULK:
530654-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adsorption and trace detection of pharmacologically significant 5-methylthio-1, 3, 4-thiadiazole-2-thiol molecule adsorbed on silver nanocolloids and understanding the role of Albrecht's ?A? and Herzberg-Teller contributions in the SERS spectra.
Chowdhury J, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 135, 935-946 (2015)
Electron donors and cyanoimidazole acceptors: cyclic voltammetry and molecular orbital study.
Electron donors and cyanoimidazole acceptors: cyclic voltammetry and molecular orbital study.
Allan DS, et al.
Synt. Metals, 25(2), 139-155 (1988)