主要文書
8.15101
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
for synthesis
別名:
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2S
CAS番号:
分子量:
114.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
248-473-4
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
有効性
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
61-64 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-5-6-4(2)7-3/h1-2H3
InChI Key
JXQGICFGPUAVLJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3