Merck
560111
Sigma-Aldrich
(−)-(18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic acid
別名:
(2S,3S,11S,12S)-1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic acid, 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24O14
CAS番号:
分子量:
440.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
光学活性
[α]20/D −65 in 1% methanol
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES記法
O1C(C(OCCOCCOC(C(OCCOCC1)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C16H24O14/c17-13(18)9-10(14(19)20)29-7-3-26-4-8-30-12(16(23)24)11(15(21)22)28-6-2-25-1-5-27-9/h9-12H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
FZERLKNAJSFDSQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
潜在的な抗腫瘍薬としての、光学活性のあるリシン特異的デメチラーゼ1阻害剤NCL-1の調製
以下に使用されます。
エナンチオマー純度とβ-アミノ酸の絶対配置を決定するためのキラルNMR溶媒和試薬
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
560111-100MG:
560111-BULK:
560111-25MG:
560111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)