Merck
06913
Sigma-Aldrich
4′-アミノベンゾ-18-クラウン-6
technical
別名:
(ベンゾ-18-クラウン-6)-4′-イルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H25NO6
CAS番号:
分子量:
327.37
Beilstein:
5296463
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
不純物
≤10% water
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C16H25NO6/c17-14-1-2-15-16(13-14)23-12-10-21-8-6-19-4-3-18-5-7-20-9-11-22-15/h1-2,13H,3-12,17H2
InChI Key
PZXYILUXRGTFGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4′-Aminobenzo-18-crown-6 is a cyclic compound. It is widely used as an ionophore. It coordinates with metal ions more readily than other ligands because of its planar oxygen atoms which provide a strong negative potential barrier.
アプリケーション
4′-Aminobenzo-18-crown-6 can be easily functionalized with magnetic nanoparticles and used as a solid-phase extraction adsorbent for the determination of Pb2+. It can also be used as a metal complexing agent to prepare a variety of molecular complexes.
その他情報
Derivative of 18-crown-6 which can be derivatized by alkylation or acylation
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06913-500MG:
06913-VAR:
06913-100MG:
06913-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
E. Ozeki et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1353-1353 (1988)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 61, 4385-4385 (1988)
S. Shinkai et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 4458-4458 (1987)
R. Ungaro et al.
Journal of the American Chemical Society, 98, 5198-5198 (1976)