安全性情報
8.14992
Sigma-Aldrich
Hexyl butyrate
for synthesis
別名:
Hexyl butyrate, Butyric acid hexyl ester, Hexyl butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O2
CAS番号:
分子量:
172.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
220-136-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-78 °C
転移温度
flash point 83 °C
密度
0.865 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.867
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体