主要文書
8.14973
Sigma-Aldrich
Diphenyl-4-piperidinemethanol
for synthesis
別名:
Diphenyl-4-piperidinemethanol, Azacyclonol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21NO
CAS番号:
分子量:
267.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
204-092-5
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
mp
160-163 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].N1CCC(CC1)C(O)(c3ccccc3)c2ccccc2.[H+]
InChI
1S/C18H21NO.ClH/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17,19-20H,11-14H2;1H
InChI Key
LBRAWKGGVUCSOX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3