主要文書
8.14924
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
for synthesis
別名:
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O8
CAS番号:
分子量:
234.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
216-938-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
1720 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
187-190 °C
溶解性
118 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H10O8/c9-5(10)1-3(7(13)14)4(8(15)16)2-6(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 190 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3