安全性情報
8.14811
Sigma-Aldrich
Tritolyl phosphate
for synthesis
別名:
Tritolyl phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21O4P
CAS番号:
分子量:
368.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
215-548-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.04 hPa ( 25 °C)
品質水準
フォーム
liquid
転移温度
flash point >200 °C
密度
1.14 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[P](=O)(Oc3ccc(cc3)C)(Oc2ccc(cc2)C)Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
InChI Key
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.185
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類