主要文書
8.14553
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride
for synthesis
別名:
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-diisopropylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19Cl2N
CAS番号:
分子量:
200.15
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
224-238-1
NACRES:
NA.22
フォーム:
crystals
品質水準
フォーム
crystals
有効性
96.75 mg/kg LD50, oral (Rat)
197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
131-134 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].ClCCN(C(C)C)C(C)C.[H+]
InChI
1S/C8H18ClN.ClH/c1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3;1H
InChI Key
IUSXYVRFJVAVOB-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride commonly used as a building block in alkylation reactions to introduce diisopropylaminoethyl groups into various substrates, it can act as a ligand in the formation of metal complexes.
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3