Key Documents
8.14160
Sigma-Aldrich
2,5-Piperazinedione
for synthesis
別名:
2,5-Piperazinedione, Glycinanhydride, 2,5-Diketopiperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O2
CAS番号:
分子量:
114.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
203-411-5
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
溶解性
142 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
InChI Key
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3