安全性情報
8.12034
Sigma-Aldrich
Antimony(V) fluoride
for synthesis
別名:
Antimony(V) fluoride, Antimony pentafluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
F5Sb
CAS番号:
分子量:
216.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-021-8
NACRES:
NA.22
品質水準
bp
149-150 °C/1013 hPa
mp
7 °C
密度
2.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/5F.Sb
InChI Key
TWNMFECGADOEOJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2