Merck
8.07839
Sigma-Aldrich
Antimony(III) fluoride
for synthesis
別名:
Antimony(III) fluoride, Antimony trifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
F3Sb
CAS番号:
分子量:
178.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-009-2
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
フォーム
crystals
bp
376 °C/1013 hPa
mp
292 °C
溶解性
4430 g/L (Hydrolysis)
密度
4.38 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Sb+3].[F-].[F-].[F-]
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3