Merck
810652
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade
≥98%, microbiological culture: suitable, 0-5.0% moisture (Karl Fischer), USA origin,
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141801
製品名
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, pkg of 1 kg
アッセイ
≥98% (purity)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
シェルフライフ
48 mo.
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pkg of 1 kg
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
テクニック
microbiological culture: suitable
不純物
0-5% moisture (Karl Fischer)
損失
≤5%
pH
6.8-7.2
微量陰イオン
chloride (Cl-): 0-12.0 mg/g
微量陽イオン
Na: 0-10 mg/g
その他の活性
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
810651:
81065N:
810652:
810653:
試験成績書(COA)