安全性情報
8.08653
Sigma-Aldrich
Triphenylarsine
for synthesis
別名:
Triphenylarsine, Arsenic triphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3As
CAS番号:
分子量:
306.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
210-032-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
bp
>360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
59-61 °C
転移温度
flash point 265 °C
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C18H15As/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物