安全性情報
8.08616
Sigma-Aldrich
Taurine
for peptide synthesis
別名:
Taurine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H7NO3S
CAS番号:
分子量:
125.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-483-8
NACRES:
NA.22
製品名
Taurine, for synthesis
品質水準
フォーム
powder
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
305 °C (decomposition)
溶解性
79 g/L
密度
1.72 g/cm3 at 20.1 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H3]
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI Key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
8086160005:
IN28086160025:
8086160000:
IN28086160100:
8086160250:
8086169999:
8086161000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2