安全性情報
8.08529
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol dimethyl ether
for synthesis
別名:
Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole, 1,2-Dimethoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H4
CAS番号:
分子量:
138.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
202-045-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.63 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
890 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
22-23 °C
転移温度
flash point 87 °C
溶解性
insoluble 6.69 g/L
密度
1.085 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.086
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体