安全性情報
8.07502
Sigma-Aldrich
3-Pentanol
for synthesis
別名:
3-Pentanol, Diethyl carbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2CHOH
CAS番号:
分子量:
88.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
209-526-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
11.69 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
360 °C
有効性
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
2066 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8 % (v/v)
bp
115-116 °C/1013 hPa
mp
-8 °C
転移温度
flash point 33 °C
溶解性
55 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Pentanol for synthesis. CAS No. 584-02-1, EC Number 209-526-7.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.821
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体