安全性情報
8.07501
Sigma-Aldrich
2-Pentanol
for synthesis
別名:
2-Pentanol, Methyl propyl carbinol, sec-n-Amyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
88.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
227-907-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
3 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
330 °C
有効性
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-10.5 % (v/v)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
転移温度
flash point 41 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(CCC)C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体