主要文書
8.06912
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
for synthesis
別名:
Ethyl mandelate, Ethyl α-hydroxyphenylacetate, Mandelic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)COOC2H5
CAS番号:
分子量:
180.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
212-263-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
屈折率
n25/589 1.5136
mp
24-27 °C
転移温度
flash point 93 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3
InChI Key
SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 30 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
199.4 °F
引火点(℃)
93 °C