Merck
415812
Sigma-Aldrich
2-シアノ-3,3-ジフェニルアクリル酸エチル
98%
別名:
2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl α-cyano-β,β-diphenylacrylate, Ethyl 2-cyano-3,3-diphenyl-2-propenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2C=C(CN)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
277.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
bp
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
InChI Key
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
415812-BULK:
415812-50G:4548173147765
415812-250G:4548173147758
415812-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)