About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12N2
CAS番号:
分子量:
100.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-639-5
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
蒸気圧
12 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °C
有効性
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)
1341 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9.9 % (v/v)
pH
11-12 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
136-138 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
転移温度
flash point 34 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1(CCNCC1)C
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.901 - 0.903
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.901 - 0.903
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体