安全性情報
8.05223
Sigma-Aldrich
p-Cresol
for synthesis
別名:
p-Cresol, 4-Hydroxytoluene, 4-Methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O
CAS番号:
分子量:
108.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-398-6
NACRES:
NA.22
bp:
202.5 °C/1013 hPa
蒸気圧
0.06 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
555 °C
有効性
207 mg/kg LD50, oral (Rat)
301 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
202.5 °C/1013 hPa
mp
31.0-35.0 °C
転移温度
flash point 86 °C
密度
1.034 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChI Key
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
o-Cresol (GC, area%): ≤ 0.5 % (a/a)
m-Cresol (GC, area%): ≤ 1.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
指定可燃物
可燃性固体類