8.04784
Isatoic anhydride
for synthesis
別名:
Isatoic anhydride, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride, 1,4-Dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2,4-dione, 2H-3,1-Benzoxazine-2,4-(1H)-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5NO3
CAS番号:
分子量:
163.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-255-0
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
powder
自己発火温度
>600 °C
有効性
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
350 °C/1013 hPa
mp
230-232 °C
転移温度
flash point 308 °C
溶解性
0.3 g/L
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1c2c(cccc2)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
InChI Key
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
586.4 °F - closed cup
引火点(℃)
308 °C - closed cup