About This Item
化学式:
2,5-(CH3)2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
122.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-461-5
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
蒸気圧
0.208 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
mp
75 °C
転移温度
flash point 80-95 °C
溶解性
slightly soluble 3.54 g/L
密度
0.9 g/cm3 at 75 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(ccc(c1)C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Dimethylphenol for synthesis. CAS 95-87-4, chemical formula 2,5-(CH₃)₂C₆H₃OH.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3