安全性情報
8.01464
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
for synthesis
別名:
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Ammediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH3)C(CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
105.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
204-100-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
13.3 hPa ( 152 °C)
品質水準
フォーム
solid
有効性
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
150-152 °C/13 hPa
mp
102-105 °C
転移温度
flash point >100 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)C
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
適用法令
Jan Code
8014649999:
IN28014640100:
8014640050:
8014640000:
8014640250:
試験成績書(COA)