About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2S
CAS番号:
分子量:
100.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-511-6
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
powder
自己発火温度
600 °C
有効性
480 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
117 °C/20 hPa
mp
86-91 °C
溶解性
100 g/L
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[s]1[c]([nH]cc1)=N
InChI
1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
InChI Key
RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 86 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.50 %
Melting range (lower value): ≥ 86 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.50 %
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3