Merck
A66006
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-メチルチアゾール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2S
CAS番号:
分子量:
114.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
crystals
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
bp
231-232 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
InChI Key
OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A66006-VAR:
A66006-5G:
A66006-100G:
A66006-BULK:
A66006-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)