主要文書
8.01313
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-thiazoline
for synthesis
別名:
2-Amino-2-thiazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6N2S
CAS番号:
分子量:
102.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
217-224-1
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
crystals
mp
76-80 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
InChI Key
REGFWZVTTFGQOJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3