安全性情報
8.00918
Sigma-Aldrich
Dimethyl phthalate
for synthesis
別名:
Dimethyl phthalate, Phthalic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(COOCH3)2
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
205-011-6
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
283 °C/1013 hPa
蒸気圧:
0.008 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
0.008 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
460 °C (DIN 51794)
有効性
5120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>12000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
283 °C/1013 hPa
mp
6 °C
転移温度
flash point 150 °C
溶解性
4.0 g/L
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.189 - 1.192
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
294.8 °F - closed cup
引火点(℃)
146.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体