Merck
SYNP191001
Synthware class A single volume pipet
bottle capacity 1 mL, borosilicate glass 3.3
別名:
Synthware P191001, Pasteur pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech P191001
ボトルの最大容量
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pipets, Single Volume, Class A, 1mL
アプリケーション
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)